4'-Éthoxyacétanilide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO216595000EA 81.7 EUR InStock
ACRO216595000 ACRO216591000 ACRO216590025
4'-Éthoxyacétanilide 97%
4'-Éthoxyacétanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 133…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009094
Numéro CAS: 62-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité