Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
307570010 307570050 307570250
ACRO307570010EA 39.4 EUR InStock
ACRO307570010 ACRO307570050 ACRO307570250
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique 98%
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064404
Numéro CAS: 20989-17-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité