N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)pyrrolidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
334830250 334831000
ACRO334830250EA 77.6 EUR InStock
ACRO334830250 ACRO334831000
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)pyrrolidine 95%
N-(Cyclohex-1-ène-1-yl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₇N
Point d'ébullition: 114…115 °C (15 mmHg)
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003163
Numéro CAS: 1125-99-1
EINECS: 214-414-6
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité