Dichloro(diéthyl)silane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
338100050 338100250
ACRO338100050EA 41.2 EUR InStock
ACRO338100050 ACRO338100250
Dichloro(diéthyl)silane 97%
Dichloro(diéthyl)silane
Formule: C₄H₁₀Cl₂Si
Point de fusion: –96 °C
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000493
Numéro CAS: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
ONU: 1767
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité