(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
339430010 339430050
ACRO339430010EA 72.2 EUR InStock
ACRO339430010 ACRO339430050
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 98+%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (8 mmHg)
Densité: 1.048 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00192426
Numéro CAS: 100243-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Clear liquid or low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -5° to -8° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité