(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344570010 344570050
ACRO344570010EA 57 EUR InStock
ACRO344570010 ACRO344570050
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 98%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 108…110 °C (8 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00145220
Numéro CAS: 2799-21-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange-brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +4.5° to +7.5° (20°C, 589 nm) (c=3.5, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité