N,N-Diméthylglycine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
345200050 345200250
ACRO345200050EA 89.9 EUR InStock
ACRO345200050 ACRO345200250
N,N-Diméthylglycine 97%
N,N-Diméthylglycine
Formule: C₄H₉NO₂
Point de fusion: 175…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004283
Numéro CAS: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 181 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité