3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
350730050 350730250
ACRO350730050EA 131 EUR InStock
ACRO350730050 ACRO350730250
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol 98%
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol
Formule: C₁₀H₂₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002878
Numéro CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité