6-Aminonicotinate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050 366810250
ACRO366810050EA 129 EUR InStock
ACRO366810050 ACRO366810250
6-Aminonicotinate de méthyle 97%
6-Aminonicotinate de méthyle
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 159…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797844
Numéro CAS: 36052-24-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité