Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
367400250 367401000
ACRO367400250EA 67.4 EUR InStock
ACRO367400250 ACRO367401000
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle 90%
Oxyde de 2-bromoéthyl et d'éthyle
Formule: C₄H₉BrO
MW: 153,02 g/mol
Point d'ébullition: 125…127 °C
Densité: 1.357 g/cm³
Point d'éclair: 21 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000237
Numéro CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
ONU: 2340
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité