(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethynyltriisopropylsilane
368740050 368740250
ACRO368740050EA 110 EUR InStock
ACRO368740050 ACRO368740250
(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formule: C₁₁H₂₂Si
MW: 182,38 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (6 mmHg)
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075452
Numéro CAS: 89343-06-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité