Carbazamidine monochlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO368910250EA 58.1 EUR InStock
ACRO368910250 ACRO368911000
Carbazamidine monochlorhydrate 98%
Carbazamidine monochlorhydrate
Formule: CH₇ClN₄
MW: 110,55 g/mol
Point de fusion: >160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039074
Numéro CAS: 1937-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité