Alcool (±)-β-aminophénéthylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO374280050EA 122 EUR InStock
ACRO374280050 ACRO374280010
Alcool (±)-β-aminophénéthylique 98%
Alcool (±)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130145
Numéro CAS: 7568-92-5
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité