Chloroformiate de 4-nitrobenzyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
376040050 376040250
ACRO376040050EA 52.7 EUR InStock
ACRO376040050 ACRO376040250
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle 95%
Chloroformiate de 4-nitrobenzyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Point de fusion: 32 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007375
Numéro CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité