2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
379520010
ACRO379520010EA 26.9 EUR InStock
ACRO379520010
2,5-Dichloro-3-nitropyridine 97%
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Point de fusion: 39…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658963
Numéro CAS: 21427-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-beige to orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité