4'-Formylacétanilide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Formylphenyl)acetamide, 4'-Formylacetanilide
400020100 400020250 400021000
ACRO400020100EA 73.4 EUR InStock
ACRO400020100 ACRO400020250 ACRO400021000
4'-Formylacétanilide 98%
4-Acetamidobenzaldehyde
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003380
Numéro CAS: 122-85-0
EINECS: 204-579-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité