Phosphorochloridate de diéthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO407245000EA 406 EUR InStock
ACRO407245000 ACRO407240250 ACRO407241000
Phosphorochloridate de diéthyle 95%
Phosphorochloridate de diéthyle
Formule: C₄H₁₀ClO₃P
MW: 172,55 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (6 mmHg)
Densité: 1,19 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009075
Numéro CAS: 814-49-3
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité