N,N-Diméthylallylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
407980250 407980050
ACRO407980250EA 170 EUR InStock
ACRO407980250 ACRO407980050
N,N-Diméthylallylamine 98%
N,N-Dimethylallylamine
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038234
Numéro CAS: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité