Méthacrylate d'isobutyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
412680010 412680025
ACRO412680010EA 60 EUR InStock
ACRO412680010 ACRO412680025
Méthacrylate d'isobutyle 99% stabilisé
Méthacrylate d'isobutyle
Formule: C₈H₁₄O₂
Point de fusion: –37 °C
Point d'éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008931
Numéro CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
ONU: 2283
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer 15 to 20 ppm MEHQ
Acidity ≤0.005 % (as methacrylic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité