Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
conditionné sous argon
12548.14EA 169 EUR InStock
12548.14 12548.06 12548.22
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Zr
MW: 292,32 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 242…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003726
Numéro CAS: 1291-32-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité