Ruthénocène (≥43,2% Ru)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Packaged under argon.
12781.03 12781.06
12781.03EA 253 EUR InStock
12781.03 12781.06
Ruthénocène (≥43,2% Ru)
Ruthénocène
CAS No.: 1287-13-4 Molecular Formula: C10H10Ru Formula Weight: 231.26 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 194-198° MDL No.: MFCD00001442
Formule: C₁₀Ru
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001442
Numéro CAS: 1287-13-4
EINECS: 215-065-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité