Zirconium (IV) acétylacétonate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zirconium(IV) 2,4-pentanedionateTétrakis(2,4-pentanedionato-O,O')zirconium (IV)
14065.30EA 286 EUR InStock
14065.30 14065.18
Zirconium (IV) acétylacétonate
Tétrakis(2,4-pentanedionato-O,O')zirconium (IV)
Formule: C₂₀H₂₈O₈Zr
MW: 487,66 g/mol
Point de fusion: 191…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000036
Numéro CAS: 17501-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité