Acide Tétrafluoroborique - Ether diéthylique complexe (50 - 55% HBF₄) (p/p)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
18208.AC 18208.AK
18208.ACEA 63.2 EUR InStock
18208.AC 18208.AK
Acide Tétrafluoroborique - Ether diéthylique complexe (50 - 55% HBF₄) (p/p)
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
CAS No.: 67969-82-8 Molecular Formula: C4H11BF4O Formula Weight: 161.93 Flash Point: 36°(97°F) Physical Form: Liquid Density: 1.19 Appearance: Colourless to pale orange Solubility: Reacts in water Merck Reference: 14,4149 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00011345
Formule: C₄H₁₁BF₄O
MW: 161,93 g/mol
Densité: 1.19
Point d'éclair: 36 °C (97 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011345
Numéro CAS: 67969-82-8
EINECS: 267-983-8
ONU: 2920
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4149
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité