Diacrylate de 1,4-butylèneglycol ≥99% (esters réactifs) stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
32780.06 32780.14 32780.22
32780.06EA 34 EUR InStock
32780.06 32780.14 32780.22
Diacrylate de 1,4-butylèneglycol ≥99% (esters réactifs) stabilisé
Diacrylate de 1,4-butylèneglycol
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone
Purity: 99+% CAS No.: 1070-70-8 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.051 Refractive Index: 1.4560 Appearance: Colourless Odour: Pleasant Boiling Point: 83°/0.3mm Beilstein Reference: 1777487 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00014940
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (0.3 mmHg)
Densité: 1.051
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014940
Numéro CAS: 1070-70-8
EINECS: 213-979-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité