Ammoniaque solution standardisée 1.0 N
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonium hydroxyde
35614.K2EA 68.2 EUR InStock
35614.K2
Ammoniaque solution standardisée 1.0 N
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité