Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
conditionné sous argon
40521.03EA 342 EUR InStock
40521.03 40521.MD
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride ≥99%
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂W
MW: 384,93 g/mol
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269852
Numéro CAS: 12184-26-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité