Méthacrylate d'isobutyle ≥99.5% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
41948.AK 41948.K2 41948.K7
41948.AKEA 32.7 EUR InStock
41948.AK 41948.K2 41948.K7
Méthacrylate d'isobutyle ≥99.5% stabilisé
Méthacrylate d'isobutyle
Stabilized with 10 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99.5+% CAS No.: 97-86-9 Molecular Formula: H2C=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 46°(115°F) Physical Form: Liquid Density: 0.889 Boiling Point: 155° Beilstein Reference: 1747595 UN No.: 2283 MDL No.: MFCD00008931
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 155 °C
Densité: 0.889
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008931
Numéro CAS: 97-86-9
EINECS: 202-613-0
ONU: 2283
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité