Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cadmium (II) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
41968.06EA 35.9 EUR InStock
41968.06 41968.14
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cadmium (II) ≥98%
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cadmium (II)
Formule: C₁₀H₁₄CdO₄
MW: 310,63 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040412
Numéro CAS: 14689-45-3
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité