Bis(cyclopentadienyl)chromium 97+%, sublimé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
43177.03EA 150 EUR InStock
43177.03
Bis(cyclopentadienyl)chromium 97+%, sublimé
Bis(cyclopentadienyl)chromium
Formule: C₁₀H₁₀Cr
MW: 182,19 g/mol
Point de fusion: 172…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013750
Numéro CAS: 1271-24-5
ONU: 3391
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité