Bis(cyclopentadienyl)zirconium dihydride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44377.03EA 75.4 EUR InStock
44377.03 44377.06
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dihydride ≥98%
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dihydride
Hydrogenation catalyst for alkenes and alkynes
Formule: C₁₀H₁₂Zr
MW: 223,43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04126436
Numéro CAS: 37342-98-6
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité