3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10133.09 A10133.18 A10133.30
A10133.09EA 133 EUR InStock
A10133.09 A10133.18 A10133.30
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol ≥98%
3,6,9,12-Tétraoxatétradécane-1,14-diol
Purity: 98+% CAS No.: 4792-15-8 Molecular Formula: H(OCH2CH2)5OH Formula Weight: 238.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 338-340° Beilstein Reference: 1635593 MDL No.: MFCD00002878
Formule: C₁₀H₂₂O₆
Point d'ébullition: 338…340 °C
Densité: 1.126
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002878
Numéro CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité