3-Nitrobenzènesulfonate de sodium, (max. 2% H₂O) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
A10244.0E A10244.22 A10244.36
A10244.0EEA 271 EUR InStock
A10244.0E A10244.22 A10244.36
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium, (max. 2% H₂O) 98%
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 127-68-4 Molecular Formula: C6H4NNaO5S.xH2O Formula Weight: 225.16(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00007490
Formule: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225,16 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007490
Numéro CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité