4'-Éthoxyacétanilide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11200.36 A11200.22
A11200.36EA 79.6 EUR InStock
A11200.36 A11200.22
4'-Éthoxyacétanilide ≥97%
4'-Éthoxyacétanilide
Purity: 97% CAS No.: 62-44-2 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 134-136° Beilstein Reference: 1869238 Merck Reference: 14,7204 MDL No.: MFCD00009094
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009094
Numéro CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Merck Index: 14,7204
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité