Butynedioate de diméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Dimethyl but-2-yne-1,4-dioate, Dimethyl but-2-ynedioate
A11437.14 A11437.22 A11437.36
A11437.14EA 64.3 EUR InStock
A11437.14 A11437.22 A11437.36
Butynedioate de diméthyle ≥98%
Butynedioate de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 762-42-5 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: -18° Boiling Point: 95-98°/19mm Beilstein Reference: 607063 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00008456
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C (19 mmHg)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1.156
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008456
Numéro CAS: 762-42-5
EINECS: 212-098-4
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité