Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11456.09 A11456.18 A11456.30
A11456.09EA 50.8 EUR InStock
A11456.09 A11456.18 A11456.30
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Purity: 97% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00003723
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Point de fusion: ∼ 285 °C (dec.)
Densité: 1.60
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003723
Numéro CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9482
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité