Benzenesulfinate de sodium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12118.36EA 253 EUR InStock
A12118.36 A12118.14 A12118.22
Benzenesulfinate de sodium ≥98%
Benzenesulfinate de sodium
Formule: C₆H₅NaO₂S
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013135
Numéro CAS: 873-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité