1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12449.14 A12449.22 A12449.36
A12449.14EA 47.4 EUR InStock
A12449.14 A12449.22 A12449.36
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene ≥99%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ene
Purity: 99% CAS No.: 6674-22-2 Molecular Formula: C9H16N2 Formula Weight: 152.24 Flash Point: 116°(240°F) Refractive Index: 1.5220 Odour: Amine-like pH: 12.8 Melting Point: -70° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 508906 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00006930
Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.020
Point d'éclair: 116 °C (240 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006930
Numéro CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité