Palladium 5% sur carbone, sèche à utiliser comme catalyseur Type 87L
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12623.09 A12623.18
A12623.09EA 193 EUR InStock
A12623.09 A12623.18
Palladium 5% sur carbone, sèche à utiliser comme catalyseur Type 87L
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Molecular Formula: Pd Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6989
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité