Quinuclidine-3-one chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A13320.14 A13320.22
A13320.14EA 78.2 EUR InStock
A13320.14 A13320.22
Quinuclidine-3-one chlorhydrate ≥98%
Quinuclidine-3-one chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 1193-65-3 Molecular Formula: C7H11NO.HCl Formula Weight: 161.63 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 3695039
Formule: C₇H₁₂ClNO
Point de fusion: ∼ 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137391
Numéro CAS: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité