N-(Hydroxymethyl)acétamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Hydroxymethylacetamide, N-Acetylmethanolamine, Acetamidomethanol
A13820.09 A13820.14
A13820.09EA 61.1 EUR InStock
A13820.09 A13820.14
N-(Hydroxymethyl)acétamide ≥98%
N-(Hydroxymethyl)acetamide
Purity: 98% CAS No.: 625-51-4 Molecular Formula: CH3CONHCH2OH Formula Weight: 89.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 47-52° Beilstein Reference: 506226 Merck Reference: 14,4242 MDL No.: MFCD00014417
Formule: C₃H₇NO₂
Point de fusion: 47…52 °C
Densité: 1.14
Numéro MDL: MFCD00014417
Numéro CAS: 625-51-4
EINECS: 210-897-2
Merck Index: 14,4242
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité