Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-hydrazinobenzoïque ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A13874.09EA 49.1 EUR InStock
A13874.09 A13874.18 A13874.30
Acide 4-hydrazinobenzoïque ≥97%
Acide 4-hydrazinobenzoïque


Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: ∼ 216 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007581
Numéro CAS: 619-67-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité