1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-sulpholene, Butadiene sulphone
A13887.0B A13887.0I A13887.22 A13887.36
A13887.0BEA 127 EUR InStock
A13887.0B A13887.0I A13887.22 A13887.36
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène ≥98%
1,1-Dioxyde de 2,5-dihydrothiophène
Purity: 98% CAS No.: 77-79-2 Molecular Formula: C4H6O2S Formula Weight: 118.15 Flash Point: 112°(233°F) Melting Point: 63-67° Beilstein Reference: 107004 Merck Reference: 14,8956 MDL No.: MFCD00005481
Formule: C₄H₆O₂S
MW: 118,16 g/mol
Point de fusion: 63…67 °C
Densité: 1.314
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005481
Numéro CAS: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
Merck Index: 14,8956
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité