Phénylphosphonite de diméthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyldimethoxyphosphine
A14006.03 A14006.06 A14006.14
A14006.03EA 29.9 EUR InStock
A14006.03 A14006.06 A14006.14
Phénylphosphonite de diméthyle ≥98%
Phénylphosphonite de diméthyle
Purity: 98% CAS No.: 2946-61-4 Molecular Formula: C6H5P(OCH3)2 Formula Weight: 170.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Beilstein Reference: 1073018 MDL No.: MFCD00008352
Formule: C₈H₁₁O₂P
MW: 170,15 g/mol
Densité: 1.072
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00008352
Numéro CAS: 2946-61-4
EINECS: 220-960-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité