Éthoxyméthylenemalononitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14412.14 A14412.22 A14412.36
A14412.14EA 42.8 EUR InStock
A14412.14 A14412.22 A14412.36
Éthoxyméthylenemalononitrile ≥97%
Éthoxyméthylenemalononitrile
Purity: 97+% CAS No.: 123-06-8 Molecular Formula: C6H6N2O Formula Weight: 122.13 Flash Point: 155°(311°F) Melting Point: 62-68° Boiling Point: 160°/12mm Beilstein Reference: 1634241 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001854
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 62…68 °C
Point d'éclair: 155 °C (311 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001854
Numéro CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité