Acide medronique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14803.03 A14803.06 A14803.14
A14803.03EA 74.7 EUR InStock
A14803.03 A14803.06 A14803.14
Acide medronique ≥99%
Acide medronique
Purity: 99+% CAS No.: 1984-15-2 Molecular Formula: CH6O6P2 Formula Weight: 176.00 Odour: Odourless Melting Point: 202-204° Beilstein Reference: 1708494 Merck Reference: 14,5792 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002139
Formule: CH₆O₆P₂
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002139
Numéro CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5792
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité