Phénoxyaacétamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenoxyacetamide
A14934.06 A14934.14
A14934.06EA 37.1 EUR InStock
A14934.06 A14934.14
Phénoxyaacétamide ≥98%
Phénoxyaacétamide
Purity: 98% CAS No.: 621-88-5 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1941781
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 100…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017140
Numéro CAS: 621-88-5
EINECS: 210-713-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité