3-Oxoglutarate de diméthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A14969.14 A14969.22 A14969.36
A14969.14EA 37.2 EUR InStock
A14969.14 A14969.22 A14969.36
3-Oxoglutarate de diméthyle ≥97%
3-Oxoglutarate de diméthyle
Purity: 97% CAS No.: 1830-54-2 Molecular Formula: C7H10O5 Formula Weight: 174.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4440 Odour: Ester-like Melting Point: 16-17° Boiling Point: 237-241° Beilstein Reference: 1366042 MDL No.: MFCD00008462
Formule: C₇H₁₀O₅
MW: 174,15 g/mol
Point d'ébullition: 237…241 °C
Point de fusion: 16…17 °C
Densité: 1.185
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00008462
Numéro CAS: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité