Chlorure de diphényliodonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15149.30EA 1530 EUR InStock
A15149.30 A15149.18 A15149.09
Chlorure de diphényliodonium ≥98%
Chlorure de diphényliodonium
Formule: C₁₂H₁₀ClI
MW: 316,57 g/mol
Point de fusion: ∼ 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011909
Numéro CAS: 1483-72-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7464
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité