(4-Hydroxyphényl)acétamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetamide
A15266.09 A15266.18
A15266.09EA 31.7 EUR InStock
A15266.09 A15266.18
(4-Hydroxyphényl)acétamide ≥99%
(4-Hydroxyphényl)acétamide
Purity: 99% CAS No.: 17194-82-0 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 173-175° Beilstein Reference: 2085984
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017145
Numéro CAS: 17194-82-0
EINECS: 241-235-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité