1-Amino-2,2-diméthoxyéthane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15498.14 A15498.22 A15498.36
A15498.14EA 44.5 EUR InStock
A15498.14 A15498.22 A15498.36
1-Amino-2,2-diméthoxyéthane 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Purity: 99% CAS No.: 22483-09-6 Molecular Formula: H2NCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 105.14 Flash Point: 41°(106°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 135-138° Beilstein Reference: 741868 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008135
Formule: C₄H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 135…138 °C
Densité: 0.973
Point d'éclair: 41 °C (106 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008135
Numéro CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité